Läs mer
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10292133
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10292133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10164783 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10292133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50413DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 876316-38-0
Molekylformel C10H15N3
Molekylvikt (g/mol) 177.251
MDL-nummer MFCD08435907
InChI-nyckel BNVQNNKKUNFIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methylamine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrid-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl methylamine, 1-2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidinyl-4-pyridyl methylamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 16227951
IUPAC-namn (2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)CN
Specifications
Kemiskt namn eller material (2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%