Läs mer
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10768625 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10460554 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10768625 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69309DA
Kemiska identifierare
CAS 937796-11-7
Molekylformel C9H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.223
MDL-nummer MFCD09863240
InChI-nyckel SJXXWSAQNABDEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinylpyrimidin-5-yl methan-1-ol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine
PubChem CID 24229767
IUPAC-namn (2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)metanol
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%