Läs mer
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672515 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10397594 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69304CB
Kemiska identifierare
CAS 937796-10-6
Molekylformel C9H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 177.21
MDL-nummer MFCD09863239
InChI-nyckel KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
PubChem CID 24229766
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.21
Procent renhet 97%