Läs mer
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10727315 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10536154 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69301DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 253315-06-9
Molekylformel C9H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 193.21
MDL-nummer MFCD09054869
InChI-nyckel BARCKZNRVNLERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 6622038
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97%