Läs mer
2-Pyrrolidin-2-ylpyridin, 95 %
Produktkod. 13535000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13535000 1 g Glasflaska 1g
13545000 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13535000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446740010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 77790-61-5 | C9H12N2 | 148,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77790-61-5
Molekylformel C9H12N2
Molekylvikt (g/mol) 148.21
InChI-nyckel NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
PubChem CID 2771659
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-2-ylpyridin
LEDER C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
Kokpunkt 82.0°C (0.8 mmHg)
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 148.21
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.