Läs mer
2-Pyrrolidinon, 99 %
Produktkod. 10299173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10299173 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10479440 250 mL Glasflaska 250ml
10489440 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10299173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132110025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-45-5
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.11
MDL-nummer MFCD00005270
InChI-nyckel HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC-namn pyrrolidin-2-on
LEDER C1CC(=O)NC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidinone
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1030g/mL, 1.103
Kokpunkt 250,0 °C
Flampunkt 138 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4860 till 1,4880
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 21, 236
Merck Index 15, 8130
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med etanol, eter, kloroform, bensen, etylacetat, koldisulfid
Viskositet 10,2 mPa (30 °C)
Formel vikt 85.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Flytande eller låg smältmassa
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.