Läs mer
2-Pyrrolidinon, 99 %
Produktkod. 11419150
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419150 2 kg 2kg
11429150 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15332.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85,106 g/mol
2-Pyrrolidinon används som ett derivat i läkemedel som kotinin, doxapram, piracetam, povidon och etosuximid. Det används som lösningsmedel och mellanprodukt i polymerer, bläckpatroner, ton och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Pyrrolidinon används som ett derivat i läkemedel som kotinin, doxapram, piracetam, povidon och etosuximid. Det används som lösningsmedel och mellanprodukt i polymerer, bläckpatroner, ton och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med vatten och andra organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-45-5
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.106
MDL-nummer MFCD00005270
InChI-nyckel HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC-namn pyrrolidin-2-on
LEDER C1CC(=O)NC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidinone
Smältpunkt 23 °C till 25 °C
Densitet 1.12
Kokpunkt 245 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4875
Kvantitet 2 kg
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8016
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 85.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Pyrrolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.