Läs mer
2-Pyrrolidinone, 99%
Produktkod. p-189384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
500ml
Produktkod. 10479440
Brand: Thermo Scientific Acros 132112500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-45-5
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.11
MDL-nummer MFCD00005270
InChI-nyckel HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC-namn pyrrolidin-2-on
LEDER C1CC(=O)NC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidinone
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1030g/mL, 1.103
Kokpunkt 250.0°C
Flampunkt 138°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4860 to 1.4880
Kvantitet 250 mL
Beilstein 21, 236
Merck Index 15, 8130
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide
Viskositet 10.2 mPa.s (30°C)
Formel vikt 85.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Pyrrolidinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.