Läs mer
2-Pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrrolidone |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6) |
| Formel vikt | 85.0528 |
| Procent renhet | >95% |