Läs mer
2-Pyrrolidinon, TRC
Produktkod. 18061330
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061330 50 g
17999729 25 g
18031240 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18061330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99899050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-45-5
Molekylformel C4 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 85.1
Synonym 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Pyrrolidone, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidin-2-one, Pyrrolidone, Soluphor P, α-Pyrrolidinone, α-Pyrrolidone, γ-Aminobutyric acid lactam, γ-Aminobutyric lactam, γ-Aminobutyrolactam, γ-Butyrolactam
IUPAC-namn pyrrolidin-2-one
LEDER O=C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidone
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Formel vikt 85.0528
Procent renhet >95%