Läs mer
(2-Pyrrolidinylethyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Pyrrolidinylethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 23072-03-9 |
| Molekylformel | C24 H27 N P . Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(1-Pyrrolidino)ethyltriphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NP.BrH/c1-4-12-22(13-5-1)26(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)21-20-25-18-10-11-19-25;/h1-9,12-17H,10-11,18-21H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C=1C=CC(=CC1)[P+](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)CCN4CCCC4 |
| IUPAC-namn | triphenyl(2-pyrrolidin-1-ylethyl)phosphonium bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.35564 |
| Formel vikt | 439.1064 |