Läs mer
2-Pyrrolidinylphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrrolidinylphosphonic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10NO3P/c6-9(7,8)4-2-1-3-5-4/h4-5H,1-3H2,(H2,6,7,8) |
| Formel vikt | 151.0398 |
| Procent renhet | >95% |