Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-Pyrrolidon-5-karboxylsyra, natriumsalt, 50 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 10023010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10023010 100 ml 100ml
10491461 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10023010 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 232921000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Färg Färglös
Namnnotering 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
CAS Min % 47.5
CAS Max % 52.5
Molekylformel C5H6NNaO3
MDL-nummer MFCD00066984
Densitet 1.27g/mL
Synonym sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
InChI-nyckel CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
LEDER [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-namn natrium;5-oxopyrrolidin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Formel vikt 151.1
Procent renhet 47.5 to 52.5%
Förpackning Glasflaska
pH 6.8 to 7.4
Kvantitet 100 ml
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.