Läs mer
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886430
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886430 1 L 1 L
15876430 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886430 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070411000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-45-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 85.1
Specifikationer
Smältpunkt 25.5°C (External MSDS)
Densitet 1.11 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005270
Kvantitet 1 L
Synonym 2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam, 2-Pyrrolidone