Läs mer
2-kinolinkarbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180722
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10180722 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10180722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04404DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Quinolinecarbaldehyde
CAS 5470-96-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Molekylformel C10H7NO
MDL-nummer MFCD00075032
Kvantitet 1 g
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
InChI-nyckel WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
IUPAC-namn kinolin-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 157.17
PubChem CID 79619
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%