Läs mer
2-Kinolinolinkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 93-10-7 |
| Molekylformel | C10H7NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Quinaldic Acid','2-Carboxyquinoline','2-Quinolinic Acid','2-Quinolinylcarboxylic Acid,Quinaldinic Acid','Quinolin-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | Kinolin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.17 |
| Formel vikt | 173.0477 |