Läs mer
(2-Quinolyl)methylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Quinolyl)methylamine hydrochloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 194.66 |
| Procent renhet | 97% |