Läs mer
2-kinoxalinkarbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10739783
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10739783 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10676753 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10547464 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1593-08-4
Molekylformel C9H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 158.16
MDL-nummer MFCD00272280
InChI-nyckel UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylquinoxaline, 2-quinoxalinecarbaldehyde, 2-quinoxalinecarboxaldehyde, quinoxaline-2-carboxaldehyde, chinoxalin-2-aldehyd, pubchem21935, rarechem ak ml 0126, art-chem-bb b000386, quinoxalin-2-carboxaldehyde, 2-quinoxaline-carboxaldehyde
PubChem CID 594088
IUPAC-namn kinoxalin-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Quinoxalinecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 158.16
Procent renhet 97%