Läs mer
2-Quinoxalinecarboxaldehyde 1,4-Dioxide Dimethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Quinoxalinecarboxaldehyde 1,4-Dioxide Dimethyl Acetal |
| CAS | 32065-66-0 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Formylquinoxaline 1,4-Dioxide Dimethyl Acetal, Quinoxaline-2-carboxaldehyde Dimethyl aAetal Di-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClO3/c15-13-6-5-9(7-12(13)14(17)18)11-4-2-1-3-10(11)8-16/h1-8H,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(ccc1Cl)c2ccccc2C=O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-(2-formylphenyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.673 |
| Formel vikt | 260.024 |