Läs mer
2-Quinoxallinekarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30409732
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30409732 250 mg
1 options
Produktkod. 30409732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ765200250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Quinoxalinecarboxaldehyde
CAS 1593-08-4
Molekylformel C9H6N2O
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Formylquinoxaline, Quinoxalin-2-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
LEDER O=Cc1cnc2ccccc2n1
IUPAC-namn Quinoxalin-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 158.16
Formel vikt 158.048