Läs mer
2-kinoxalinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10160952 500 mg Glasflaska 500mg
10613773 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10160952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368685000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 879-65-2
Molekylformel C9H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00012334
InChI-nyckel UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC-namn kinoxalin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Quinoxalinecarboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 206,0 °C
Färg Beige till gröngul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 174.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.