Läs mer
2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| CAS | 1865-11-8 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | methyl quinoxaline-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0586 |