Läs mer
2-Kinoxalinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30134255
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134255 10 g
30004204 500 mg
30006650 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134255 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ76526510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 879-65-2
Molekylformel C9 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 174.16
Synonym Quinoxaline-2-carboxylic acid, 2-Carboxyquinoxaline
IUPAC-namn kinoxalin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Formel vikt 174.0429