Läs mer
2-Quinoxalinon, TRC
Produktkod. 30418133
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30418133 100 g
1 options
Produktkod. 30418133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ765285100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Molekylformel C8 H6 N2 O
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
LEDER Oc1cnc2ccccc2n1
IUPAC-namn Quinoxalin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Formel vikt 146.048