Läs mer
(2'R)-2'-Deoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2'R)-2'-Deoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-uridine |
| CAS | 1393526-40-3 |
| Molekylformel | C22H41FN2O5Si2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2’R)-2’-Deoxy-3’,5’-Bis-O-[(1,1-Dimethylethyl)Dimethylsilyl]-2’-Fluoro-2’-Methyl-Uridine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H41FN2O5Si2/c1-20(2,3)31(8,9)28-14-15-17(30-32(10,11)21(4,5)6)22(7,23)18(29-15)25-13-12-16(26)24-19(25)27/h12-13,15,17-18H,14H2,1-11H3,(H,24,26,27)/t15-,17-,18-,22-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.74 |