Läs mer
2-(R)-Pentylsuccinic Acid 4-tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(R)-Pentylsuccinic Acid 4-tert-Butyl Ester |
| CAS | 153427-69-1 |
| Molekylformel | C13 H24 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-5-6-7-8-10(12(15)16)9-11(14)17-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]heptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vikt | 244.1675 |