Läs mer
2(R,S)-Hydroxy-4[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]-4-oxo-butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2R,S-Hydroxy-4[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]-4-oxobutanoic Acid |
| CAS | 1217525-08-0 |
| Molekylformel | C13 H17 N O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(12(18)6-10(16)13(19)20)7-11(17)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-17H,6-7H2,1H3,(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)CC(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-4-[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.28 |
| Formel vikt | 283.1056 |