Läs mer
2-[(RS)-[(3,5-dimetylpyridin-2-yl)metyl]sulfinyl]-5-metoxi-1H-benzimidazol, Mikromol™
Produktkod. 30050652
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050652 25 mg
30049361 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050652 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0095.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[(RS)-[(3,5-dimetylpyridin-2-yl)metyl]sulfinyl]-5-metoxi-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 110374-16-8
Analyt- eller komponentnamn 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C16 H17 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Esomeprazole Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP), 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity B, Omeprazole Impurity B, Esomeprazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
IUPAC-namn 2-[(3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-5-metoxi-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 315.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 315,1041 g/mol