Läs mer
2-[(RS)-[[3-Metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol (Lansoprazol N-oxid), Mikromol™
Produktkod. 17963386
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17963386 100 mg
1 options
Produktkod. 17963386 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[(RS)-[[3-Metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol (lansoprazol N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
CAS 213476-12-1
Analyt- eller komponentnamn 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide, Lansoprazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-1-ium-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 385.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 385,0708 g/mol