Läs mer
2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Mikromol™
Beskrivning
2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 111664-35-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H19 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. E (EP), Bisacodyl USP Related Compound E, Bisacodyl USP RC E, 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound E, Bisacodyl Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [4-[(2-acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetate |
| Visa mer |