missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30476720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476720 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3257881MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride (4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride)
CAS 4024-34-4
Molekylformel C18 H23 N O . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-(4-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine Hydrochloride, 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, para-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride of Orphenadrine, Dimenhydrinate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 305.84
Formel vikt 305.1546
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.