missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid (alpha-Cyclopentylmandelic Acid), Mikromol™
Beskrivning
2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid (alpha-Cyclopentylmandelic Acid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 427-49-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13H16O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-Cyclopentylmandelic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. J (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound C, Glycopyrrolate USP RC C, 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Glycopyrrolate Related Compound C, Glycopyrronium Bromide Impurity J, Glycopyrronium Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?