missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2(S)-Amino-4-azido-butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2(S)-Amino-4-azido-butanoic Acid |
| CAS | 120042-14-0 |
| Molekylformel | C4 H8 N4 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4O2/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6/h3H,1-2,5H2,(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-azidobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0647 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?