Läs mer
2-S-Glutathionyl Dimethyl Succinate (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-S-Glutathionyl Dimethyl Succinate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 288847-14-3 |
| Molekylformel | C16 H25 N3 O10 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-γ-Glutamyl-S-[3-methoxy-1-(methoxycarbonyl)-3-oxopropyl]-L-cysteinylglycine, N5-((2R)-1-((Carboxymethyl)amino)-3-((1,4-dimethoxy-1,4-dioxobutan-2-yl)thio)-1-oxopropan-2-yl)-L-glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N3O10S/c1-28-13(23)5-10(16(27)29-2)30-7-9(14(24)18-6-12(21)22)19-11(20)4-3-8(17)15(25)26/h8-10H,3-7,17H2,1-2H3,(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)(H,25,26)/t8-,9-,10?/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC(SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-(1,4-dimethoxy-1,4-dioxobutan-2-yl)sulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.449 |
| Formel vikt | 451.126 |