Läs mer
(2'S)-Nicotine 1-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2'S)-Nicotine 1-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(11)9-4-2-7-12(13)8-9/h2,4,7-8,10H,3,5-6H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 178.1106 |
| Procent renhet | >95% |