Läs mer
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine |
| CAS | 24168-70-5 |
| Molekylformel | C9 H14 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine, 2-Methoxy-3-sec-butylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C)c1nccnc1OC |
| IUPAC-namn | 2-butan-2-yl-3-methoxypyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.1106 |