Läs mer
2-sek-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-fenyl)-piperazin-1-yl]-fenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Produktkod. 30332242
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30332242 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30332242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6920275MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ph
CAS 1020719-21-4
Molekylformel C22 2H5 H22 N5 O2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
IUPAC-namn 4-[4-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazin-1-yl]fenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 398.51
Formel vikt 398.2479