Läs mer
2-sek-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-fenyl)-piperazin-1-yl]-fenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Produktkod. 30340850
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30340850 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30340850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69202750MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ph
CAS 1020719-21-4
Molekylformel C22 2H5 H22 N5 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
IUPAC-namn 4-[4-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazin-1-yl]fenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 398.51
Formel vikt 398.2479
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.