Läs mer
2-sec-Butylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-sec-Butylphenol |
| CAS | 89-72-5 |
| Molekylformel | C10H14O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | o-sec-Butyl-phenol, 2-(1-Methylpropyl)phenol, (±)-2-sec-Butylphenol, 2-(2-Butyl)phenol, o-sec-Butylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)c1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-butan-2-ylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |