Läs mer
2-sec-Butylthiazole, 98+%
Produktkod. 11465563
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465563 5 g 5g
11475563 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13483.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18277-27-5 | C7H11NS | 141.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18277-27-5
Molekylformel C7H11NS
Molekylvikt (g/mol) 141.23
MDL-nummer MFCD00051951
InChI-nyckel MHJSWOZJMPIGJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-sec-butylthiazole, 2-sec-butyl thiazole, 2-1-methylpropyl thiazole, 2-1-methylpropyl-thiazole, thiazole, 2-1-methylpropyl, 2-butan-2-yl-1,3-thiazole, thiazole, 2-sec-butyl, fema no. 3372, 2-s-butylthiazole
PubChem CID 519539
IUPAC-namn 2-butan-2-yl-1,3-tiazol
LEDER CCC(C)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-sec-Butylthiazole
Densitet 1.007
Kokpunkt 174°C to 175°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4985
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 141.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.