missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Stearo-1-olein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Stearo-1-olein |
| CAS | 38635-46-0 |
| Molekylformel | C39H74O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Glycerol 1-Oleate 2-Stearate, (Z)-9-Octadecenoic Acid 3-Hydroxy-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C39H74O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,37,40H,3-16,18,20-36H2,1-2H3/b19-17- |
| LEDER | OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-2-(stearoyloxy)propyl oleate |
| Molekylvikt (g/mol) | 623.02 |
| Formel vikt | 622.55 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?