Läs mer
2-Stearoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Stearoyl-rac-glycerol |
| CAS | 621-61-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H42 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Octadecanoic Acid 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 2-Monooctadecanoylglycerol, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Stearic Acid β-monoglyceride, β-Glyceryl Monostearate, β-Monostearin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)25-21(24)18-19-22/h21-22,24H,2-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(O)CCO |
| IUPAC-namn | 1,3-dihydroxypropyl octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.56 |
| Visa mer |