Läs mer
2-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1 |
| Formel vikt | 523.3638 |