Läs mer
Ismatec™ 2-stoppsslang, Tygon E-LFL
Produktkod. 15743339
Change view
Slangstorlek:
ID 0,38 mm
ID 0,64 mm
ID 0,76 mm
ID 1,14 mm
ID 1,37 mm
ID 1,60 mm
ID 1,85 mm
ID 2,20 mm
ID: 1,25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
15743339 ID 0,38 mm Paket med 12
15753339 ID 0,64 mm Paket med 12
15763339 ID 0,76 mm Paket med 12
15705418 ID 1,14 mm Paket med 12
15783339 ID: 1,25 mm Paket med 12
15793339 ID 1,37 mm Paket med 12
15703349 ID 1,60 mm Paket med 12
15713349 ID 1,85 mm Paket med 12
15723349 ID 2,20 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15743339 Leverantör Ismatec™ Leverantörsnummer 9644914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 SEK
    1727.63 SEK / Paket med 12
    Save 232.37 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara, kemiskt resistenta pumpslangar finns i ett brett utbud av storlekar.
  • DEHP fri.
  • Längsta livslängd av någon klar Tygon rörmaterial.
  • Utmärkt val där transparens och god kemikaliebeständighet behövs.
  • Bred kemikaliebeständighet.
  • Smaklös.
  • Extremt låg partikelstänk.
  • Möter USP Klass VI och FDA kriterier.
  • Icke-åldrande.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 175.300; Amerikansk farmakopé klass VI
Färgkod Orange-grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.38 mm
Material Tygon E-LFL
Total längd (metrisk) 400 mm
För användning med (applikation) Pumpar som innehåller kassetter i pumphuvudets design.
Min. Driftstemperatur (metrisk) −50 °C
Förpackningsmängd 12/Pk
Motståndsegenskaper Syror: Rättvis, Alkaliska lösningar: Rättvisa, Lösningsmedel: Ej rec., Tryck: Bra, Vakuum: Bra, trögflytande media: Utmärkt Sterila media: Begränsat
Slangstorlek ID 0,38 mm
Steriliseringsmetod Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 121 C (°250 F); slangen °kommer att se mjölkaktig ut. Gassterilisering med etylenoxid. Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C