Läs mer
2-(styryltio)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10580543
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10580543 1 g 1g
10405142 10 g 10g
10535934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10580543 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S11590DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13435-97-7
Molekylformel C10H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.248
MDL-nummer MFCD00068078
InChI-nyckel IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 5474136
IUPAC-namn 2-[(E)-2-fenyletenyl]sulfanylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Styrylthio)acetic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHSCH2CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.25
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Styrylthio)acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.