Läs mer
2-Succinimido-1,1,3,3-tetrametyluroniumtetrafluoroborat, 98 %
Produktkod. 11373127
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373127 5 g 5g
11383127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13538.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 105832-38-0 | C9H16BF4N3O3 | 301,05 g/mol
2-Succinimido-1,1,3,3-tetrametyluroniumtetrafluorborat (TSTU) fungerar som ett effektivt kopplingsmedel genom snabb aktivering av karboxylsyror för att bilda N-succinimidylaktiva estrar, som reagerar med primära aminer för att bilda karboxamider. Det är effektivt även i närvaro av vatten. TSTU är selektivt mot aminer i närvaro av alkoholgrupp. Det används som en kopplingsregent i syntesen av peptider. Med aminskyddade alfa-aminosyror åstadkommer den koppling utan signifikant epimerisering. Det är användbart för att länka sensormolekyler med aminogrupper till aminofunktionaliserade AFM-spetsar (atomkraftmikroskop).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Succinimido-1,1,3,3-tetrametyluroniumtetrafluorborat (TSTU) fungerar som ett effektivt kopplingsmedel genom snabb aktivering av karboxylsyror för att bilda N-succinimidylaktiva estrar, som reagerar med primära aminer för att bilda karboxamider. Det är effektivt även i närvaro av vatten. TSTU är selektivt mot aminer i närvaro av alkoholgrupp. Det används som en kopplingsregent i syntesen av peptider. Med aminskyddade alfa-aminosyror åstadkommer den koppling utan signifikant epimerisering. Det är användbart för att länka sensormolekyler med aminogrupper till aminofunktionaliserade AFM-spetsar (atomkraftmikroskop).
Löslighet Löslig i acetonitril, DMF, kloroform, diklormetan
och acetonitril.
Anmärkningar
Fuktkänslig, Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105832-38-0
Molekylformel C9H16BF4N3O3
Molekylvikt (g/mol) 301.05
MDL-nummer MFCD00077875
InChI-nyckel YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
PubChem CID 9857522
IUPAC-namn [dimetylamino-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oximetyliden]-dimetylazanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smältpunkt 195°C to 200°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile,DMF,chloroform,dichlorormethane and acetonitrile.
Formel vikt 301.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.