Läs mer
2-Sulfobenzaldehyd natriumsalt, TRC
Produktkod. 30427801
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427801 100 g
30427800 250 g
30414224 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS689155100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-72-6
Molekylformel C7H5NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.17
Synonym 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
IUPAC-namn natrium; 2-formylbensensulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formel vikt 207.9806