Läs mer
2-Sulfobenzoic Acid Ammonium Salt, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891491
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891491 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15891491 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8216000025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6939-89-5
Smältpunkt 274°C to 277°C
Molekylformel 2-(HOOC)C6H4SO3NH4
MDL-nummer MFCD00040590
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Sulfobenzoic acid ammonium salt, 2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
Molekylvikt (g/mol) 219.22