Läs mer
2-Sulfobenzoesyra cyklisk anhydrid, 95 %
Produktkod. 10541251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10541251 25 g Glasflaska 25g
10675632 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184750250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-08-3
Molekylformel C7H4O4S
Molekylvikt (g/mol) 184.17
MDL-nummer MFCD00005879
InChI-nyckel NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC-namn 1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
Namnnotering tech., 90%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116°C to 127°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 184°C to 186°C (18.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 184.17
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.