Läs mer
2-Sulfobenzoesyrahydrat, 98 %
Produktkod. 11490987
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490987 100 g 100g
11480987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23381.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 123333-68-6 | C7H6O5S | 202,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-68-6
Molekylformel C7H6O5S
Molekylvikt (g/mol) 202.18
MDL-nummer MFCD00007479
InChI-nyckel ZMPRRFPMMJQXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic acid hydrate, benzoic acid, 2-sulfo-hydrate, acmc-20anmu, 2-sulphobenzoic acid hydrate, c7h6o5s.h2o, 2-sulfobenzoic acid, oxamethane, benzoic acid, 2-sulfo-, monohydrate
PubChem CID 24820382
IUPAC-namn 2-sulfobensoesyra;hydrat
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Sulfobenzoic acid hydrate
Smältpunkt ∼68 °C till 72 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2106852
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 202.19 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.